Läs mer
N-acetylfluvosaminsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Fluvoxamine Acid |
| CAS | 88699-87-0 |
| Molekylformel | C16H19F3N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E)-δ-[[2-(Acetylamino)ethoxy]imino]-4-(trifluoromethyl)benzenepentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19F3N2O4/c1-11(22)20-9-10-25-21-14(3-2-4-15(23)24)12-5-7-13(8-6-12)16(17,18)19/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3,(H,20,22)(H,23,24)/b21-14+ |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC=C(/C(CCCC(O)=O)=N/OCCNC(C)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (5E)-5-(2-acetamidoetoxyimino)-5-[4-(trifluormetyl)fenyl]pentansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.33 |