Läs mer
N-Acetyl Glufosinate Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Glufosinate Sodium |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl Glufosinate Sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14NO5P.2Na/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13;;/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 267.0248 |
| Procent renhet | >95% |