Läs mer
N-Acetyl Glyphosate-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N |
| Analyt- eller komponentnamn | Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i2+1,5+1,6+1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 214.0283 |
| Procent renhet | >95% |