Läs mer
N-acetylglyfosat, TRC
Produktkod. 17924445
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17924445 50 mg
17954595 25 mg
17940415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17924445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17824550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129660-96-4
Molekylformel C5 H10 N O6 P
Molekylvikt (g/mol) 211.11
Synonym Glycine, N-acetyl-N-(phosphonomethyl)-, N-Acetyl-N-(phosphonomethyl)glycine, N-Acetylglyphosate
IUPAC-namn 2-[acetyl(fosfonometyl)amino]ättiksyra
LEDER CC(=O)N(CC(=O)O)CP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl Glyphosate
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl Glyphosate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 211.0246
Procent renhet >95%