missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-acetylisosulfametoxazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl Isosulfamethoxazole |
| CAS | 88614-99-7 |
| Molekylformel | C12H13N3O4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-[4-[[(3-Methyl-5-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(19-14-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7,15H,1-2H3,(H,13,16) |
| LEDER | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2onc(C)c2 |
| IUPAC-namn | N-[4-[(3-metyl-1,2-oxazol-5-yl)sulfamoyl]fenyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 295.31 |
| Formel vikt | 295.0627 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?