Läs mer
N-Acetyl-L-alanine-2,3,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-alanine-2,3,3,3-d4 |
| CAS | 2230887-18-8 |
| Molekylformel | C5 D4 H5 N O3 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-alanine-2,3,3,3-D4, N-Acetyl-L-alanine-d4, (2 S)-2-Acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid, (S)-2-Acetamidopropionic-2,3,3,3-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D3,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-acetamido-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.155 |
| Formel vikt | 135.083 g/mol |
| Visa mer |