missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, CDN

Produktkod. 30321780
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321780 0.1 g 0.1g
30314320 0.05 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321780 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND60270.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3
CAS 1485548-36-4
Molekylformel C5 2H3 H6 N O3
Kvantitet 0.1 g
Synonym N-Acetyl-L-alanine-3,3,3-D3, N-Acetyl-L-alanine-d3, (2 S)-2-Acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid, (S)-N-Acetylalanine-d3, Acetyl-L-alanine-3,3,3-d3, (S)-2-Acetamidopropionic-3,3,3-d3 acid
InChI formel InChI=1 S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-acetamido-3,3,3-trideuteriopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.15
Formel vikt 134.0771 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.