Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-alanin, 96 %
Produktkod. 11342637
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342637 5 g 5g
11332637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342637 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L11811.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-69-8 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-69-8
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.131
MDL-nummer MFCD00063132
InChI-nyckel KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Synonym n-acetyl-l-alanine, ac-ala-oh, acetylalanine, acetyl-l-alanine, n-acetylalanine, 2-acetamidopropionic acid, l-n-acetylalanine, n-acetyl-s-alanine, l-alanine, n-acetyl, 2s-2-acetamidopropanoic acid
PubChem CID 88064
ChEBI CHEBI:40992
IUPAC-namn (2S)-2-acetamidopropansyra
LEDER CC(C(=O)O)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-alanine
Smältpunkt 122°C to 128°C
Beilstein 1722932
Kvantitet 5 g
Formel vikt 131.13
Optisk rotation −64° (c=2 in Water)
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.