Läs mer
N-Acetyl-L-alanine, TRC
Produktkod. 30321620
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30321620 10 g
1 options
Produktkod. 30321620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA16806510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-alanine
CAS 97-69-8
Molekylformel C5H9NO3
Kvantitet 10 g
Synonym (S)-(-)-N-Acetylalanine, (S)-N-Acetylalanine, Acetyl-L-alanine, Acetylalanine, L-N-Acetylalanine, N-Acetyl-(S)-alanine, N-Acetyl-L-alanine, N-Acetylalanine, NSC 186892, Ac-L-Ala-OH
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
LEDER C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamidopropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Formel vikt 131.0582