missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-acetyl-L-arginindihydrat,> 99 %, MP Biomedicals™

Produktkod. 11308379 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11308379 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210007801

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-acetyl-L-arginine dihydrate
CAS 155-84-0
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C8H16N4O3
MDL-nummer MFCD00019733
Synonym 2-Acetamido-5-Guanidinovaleric acid
InChI-nyckel SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
LEDER CC(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-5-[(diaminometyliden)amino]-2-acetamidopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Kvantitet 1 g
Formel vikt 252.27
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.