Läs mer
N-acetyl-L-arginindihydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11328379 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328379 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11328379 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210007810
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-acetyl-L-arginine dihydrate
CAS 155-84-0
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C8H16N4O3
MDL-nummer MFCD00019733
Synonym n-acetyl-l-arginine, n-alpha-l-acetyl-arginine, n2-acetyl-l-arginine, arginine, n2-acetyl, ac-arg-oh.2h2o, unii-tq7dl04cae, s-2-acetamido-5-guanidinopentanoic acid, ac-arg-oh, n-a-acetyl-l-arginine, nalpha-acetyl-l-arginine
InChI-nyckel SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
LEDER CC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 216.241
Kvantitet 10 g
PubChem CID 67427
ChEBI CHEBI:40521
Formel vikt 252.27
Fysisk form Pulver