Beskrivning
Användningsdeklaration:
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 210545-23-6 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C8H16N4O3 2H2O |
| Synonym | 2-Acetamido-5-Guanidinovaleric Acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.241 g/mol |
| Kvantitet | 5 g |