Läs mer
N-Acetyl-L-arginine, MedChemExpress
Produktkod. 16429376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16429376 100 mg
1 options
Produktkod. 16429376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW014130
MedChemExpress N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
N-Acetyl-L-arginine (Ac-Arg-OH) is one of the guanidino compounds found elevated in the serum of an hemodialyzed renal insufficient (uremic) pediatric population.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-arginine
CAS 155-84-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H16N4O3
Synonym Ac-Arg-OH
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 14.29 mg/mL (66.08 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O)C
Molekylvikt (g/mol) 216.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 216.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism