Läs mer
N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1784-05-0 |
| Molekylformel | C9 H18 N4 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride, N2-Acetyl-L-arginine Methyl Ester Monohydrochloride, Ac-L-Arg-OMe Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N4O3.ClH/c1-6(14)13-7(8(15)16-2)4-3-5-12-9(10)11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H4,10,11,12);1H/t7-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-acetamido-5-carbamimidamidopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.725 |
| Formel vikt | 266.115 |