Läs mer
N-Acetyl -L-Aspartic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-aspartic Acid D3 (N-acetyl-D3) |
| CAS | 1383929-94-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 D3 H6 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Acet-d3-amido)butanedioic acid, N-(Acetyl-d3)-L-aspartic acid, N-Acetyl-L-aspartic acid D3 (N-acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.158 |
| Visa mer |