Läs mer
N-Acetyl-L-aspartic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16435586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16435586 100 mg
1 options
Produktkod. 16435586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113524
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
N-Acetyl-L-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-aspartic acid
CAS 997-55-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H9NO5
Löslighetsinformation H2O : 62.5 mg/mL (356.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 175.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 175.14
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism