Läs mer
N-Acetyl-L-aspartic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-aspartic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 175.0481 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |