Läs mer
N-Acetyl-L-karnosin, TRC
Produktkod. 30136428
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136428 10 g
17997654 100 mg
17977854 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17201510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56353-15-2
Molekylformel C11 H16 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 268.27
IUPAC-namn (2S)-2-(3-acetamidopropanoylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyra
LEDER CC(=O)NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-carnosine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H16N4O4/c1-7(16)13-3-2-10(17)15-9(11(18)19)4-8-5-12-6-14-8/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,16)(H,15,17)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Formel vikt 268.1172