Läs mer
N-acetyl-L-cystein 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327988
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327988 1 ml
1 options
Produktkod. 30327988 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10023150AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyl-L-cysteine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H9 N O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 163.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 163,0303 g/mol