Läs mer
Melford n-acetyl-L-cystein
Produktkod. 30017932
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017932 500 g
30017931 50 g
30017930 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30017932 Leverantör Melford Leverantörsnummer A10040500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Ökar cellulära pooler av fria radikaler.
Ökar cellulära pooler av fria radikaler. Förhindrar apoptotisk död av neuronala celler. Inducerar apoptos i glatta muskelceller hos människor och råttor. Pyrogenfri.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Molekylformel C5H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 163.2
Kvantitet 500 g