Learn More
Melford n-Acetyl-L-cysteine
Product Code. 30017932
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30017932 500 g 500g
30017931 50 g 50g
30017930 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30017932 Supplier Melford Supplier No. A10040500.0
 Restricted Item
Beräknad leverans: 08-12-2026
Increases cellular pools of free radical scavenger.
Increases cellular pools of free radical scavenger. Prevents apoptotic death of neuronal cells. Induces apoptosis in human and rat smooth muscle cells. Pyrogen free.
Specifica
Chemical Name or Material n-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Molecular Formula C5H9NO3S
Molecular Weight (g/mol) 163.2
Quantity 500 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.