Läs mer
N-acetyl-L-cystein,> 96 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11398399 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398399 500 g 500g
11368399 25 g 25g
11378399 50 g 50g
11388399 100 g 100g
11308409 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11398399 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210009890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4930.79 SEK / 500g
    Save 249.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.191 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 616-91-1
Molekylformel C5H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 163.191
MDL-nummer MFCD00004880
InChI-nyckel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyra
LEDER CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-acetyl-L-cysteine
Färg Vitt
Analysprocentintervall >96%
Densitet 1,295 g/cm3 (L)
Kvantitet 500 g
Formel vikt 163.2
Procent renhet >96%
Kvalitet Forskning
Fysisk form Kristallint pulver