Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-cystein, 98 %
Produktkod. 10162970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10162970 25 g Glasflaska 25g
10521221 50 g Glasflaska 50g
10521974 250 g Glasflaska 250g
10475365 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10162970 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 160280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.33 SEK
    633.65 SEK / 25g
    Save 99.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-91-1
Molekylformel C5H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 163.19
MDL-nummer MFCD00004880
InChI-nyckel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyra
LEDER CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-cysteine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 109,0 °C till 111,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,5% max.
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 83
Specifik rotation +5.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten.
Formel vikt 163.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.