Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-cystein, 98+%
Description
Ett mukolytiskt medel för isolering av mykobakterier från sputum.N-Acetyl-L-cystein används vid flytande och dekontaminering av sputum under förberedelse för återvinning av mykobakterier, som kallas Petroffs metod. Det visar antiviral aktivitet mot influensa A-virus. Det används vid behandling av interstitiell lungsjukdom för att förhindra sjukdomsprogression. Det är en antioxidant, kosttillskott och skyddar levern. Vidare bildar det komplex med palladium, därigenom löses det i vatten och avlägsnar palladium från läkemedel. Vidare används det vid behandling av överdosering av paracetamol. Utöver detta är det involverat i behandlingen av autism, Alzheimers sjukdom, bipolär sjukdom, egentlig depression, tvångssyndrom, schizofreni och specifika drogberoende som kokain och cannabis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- N-acetyl-L-cystein (acetylcystein) är en föregångare till antioxidanten glutation, eller GSH
- N-acetyl-L-cystein är cytoskyddande och kan förebygga cancer, neurodegeneration och andra sjukdomar
Ansökan
- N-acetyl-L-cystein är användbart för cellulära redoxstudier på grund av dess antiinflammatoriska egenskaper
- Det kan också vara användbart för psykiatrisk forskning och studiet av neurodegeneration
- Den är lämplig för in vivo och in vitro experiment
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-cysteine |
| Smältpunkt | 108 °C till 111 °C |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Beilstein | 1724426 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol, metanol, dimetylsulfoxid, het isopropylalkohol, metylacetat och etylacetat. Olöslig i kloroform och eter. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 163.2 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.