Läs mer
N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester |
| CAS | 145452-04-6 |
| Molekylformel | C8 H13 N O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-12-8(11)7(5-13)9-6(2)10/h3,7,13H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.26 |
| Formel vikt | 203.0616 |