Läs mer
N-acetyl-L-cystein (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11495012 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495012 100 g 100g
11465012 5 g 5g
11475012 25 g 25g
11485012 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11495012 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219460380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 SEK
    2290.12 SEK / 100g
    Save 114.88 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
CAS: 616-91-1 | C5H9NO3S | 163.191 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 616-91-1
Molekylformel C5H9NO3S
Molekylvikt (g/mol) 163.191
MDL-nummer MFCD00004880
InChI-nyckel PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonym n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowit
PubChem CID 12035
ChEBI CHEBI:28939
IUPAC-namn (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropansyra
LEDER CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-cysteine
Färg Vitt
Anteckningar om analysprocent ≥96 %
Alfa vektor Acetyl-L-cystein
Kvantitet 100 g
Formel vikt 163.2
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Kristallint pulver