missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester |
| CAS | 73255-51-3 |
| Molekylformel | C8 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-cysteine 1-methylethyl ester, Cysteine, N-acetyl-, isopropyl ester (6CI), N-Acetyl-L-cysteine isopropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-5(2)12-8(11)7(4-13)9-6(3)10/h5,7,13H,4H2,1-3H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C |
| IUPAC-namn | propan-2-yl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.27 |
| Formel vikt | 205.0773 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?