missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-L-cysteine Methyl Ester, Mikromol™

Produktkod. 30052391
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052391 25 mg
30050525 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052391 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0024.080025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Acetyl-L-cysteine Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Acetylcysteine
CAS 7652-46-2
Analyt- eller komponentnamn Acetylcysteine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H11 N O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Acetyl-L-cysteine methyl ester, Cysteine, N-acetyl-, methyl ester, L- (6CI,7CI,8CI), N-Acetylcysteine methyl ester, Nalpha-Acetyl-L-cysteine methyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C
IUPAC-namn methyl (2R)-2-acetamido-3-sulfanylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 177.22
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 177.046 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.