Läs mer
n-Acetyl-L-cysteine, Millipore™
Produktkod. 10026320
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10026320 1 kg 1kg
10021020 25 g 25g
10026310 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10026320 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1124221000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 616-91-1
Specifikationer
Smältpunkt 110.4°C
Densitet 1.48 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00004880
Kvantitet 1 kg
Synonym N-Acetyl-L-cysteine, 2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid, N-Acetyl-L-cysteine
Molekylvikt (g/mol) 163.19
Kvalitet Research
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Acetyl-L-cysteine for biochemistry
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetylcysteine