Läs mer
N-Acetyl-L-cystine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-cystine |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl-L-cystine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O5S2/c1-4(11)10-6(8(14)15)3-17-16-2-5(9)7(12)13/h5-6H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 282.0344 |