Läs mer
N-acetyl-L-glutaminsyra 5-tert-butylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420819
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420819 1 g 1g
15408566 250 mg 250mg
15430819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63871.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84192-88-1 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84192-88-1
Molekylformel C11H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 245.28
MDL-nummer MFCD00236754
InChI-nyckel FALCCLKESWGSNI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ac-glu otbu-oh, s-2-acetamido-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-5-tert-butoxy-2-acetamido-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 7019606
LEDER CC(=O)NC(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Färg Vitt
IUPAC-namn 5-(tert-butoxi)-2-acetamido-5-oxopentansyra
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.27
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.