Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-glutaminsyra, 99 %
Produktkod. 11445657
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445657 25 g 25g
11455657 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445657 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23621.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1188-37-0 | C7H11NO5 | 189.167 g/mol
N-acetyl-L-glutaminsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Acetyl-L-glutaminsyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. 2,7 g/100 ml (20 °C)
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188-37-0
Molekylformel C7H11NO5
Molekylvikt (g/mol) 189.167
MDL-nummer MFCD00002802
InChI-nyckel RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh
PubChem CID 70914
ChEBI CHEBI:17533
IUPAC-namn (2S)-2-acetamidopentandisyra
LEDER CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-glutamic acid
Smältpunkt 194°C to 199°C
Beilstein 1727473
Löslighetsinformation Soluble in water. 2.7g/100 mL (20°C)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.17
Optisk rotation −16.5° (c=1 in Water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.