Läs mer
N-acetyl-L-glutaminsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 1188-37-0 |
| Molekylformel | C7H11NO5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Acetylglutamic Acid, L-N-Acetylglutamic Acid, N-Acetyl-L-glutaminic Acid, N-Acetyl-S-glutamic Acid, N-Acetylglutamic Acid, alpha-(N-Acetyl)-L-glutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamidopentandisyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.17 |
| Formel vikt | 189.0637 |