Läs mer
N-acetyl-L-glutamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15234884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15234884 5 g Glasflaska 5g
15244884 25 g Glass bottle 25g
15264884 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15234884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451640050
Kemiska identifierare
CAS 35305-74-9
Molekylformel C7H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00038159
InChI-nyckel KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
LEDER CC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-glutamine
Smältpunkt 206°C
Tändningsrester 0.2% max
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn (2S)-4-karbamoyl-2-acetamidosmörsyra
Formel vikt 188.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.