Läs mer
N-acetyl-L-histidinhydrat, TRC
Produktkod. 30136407
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136407 100 mg
30133456 50 mg
30010815 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA178293100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39145-52-3
Molekylformel C8H11N3O3 . H 2O
Molekylvikt (g/mol) 215.21
Synonym N-Acetyl-L-histidine Hydrate, N-Acetyl-L-histidine Hydrate;
IUPAC-namn 2S)-2-(acetylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propansyrahydrat
LEDER OC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CNC=N1)=O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-histidine Hydrate
InChI formel InChi=1S/C8H11N3O3.H2O/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6;/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 215.09