missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetyl-L-histidine Methylamide, TRC

Produktkod. 30178981
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30178981 250 mg
30179157 50 mg
30179439 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30178981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA170700250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6367-11-9
Molekylformel C9H14N4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.23
Synonym (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-N-methyl-1H-imidazole-5-propanamide, L-alpha-Acetamido-N-methyl-Imidazole-4-propionamide, N-Acetyl-N'-methylhistidylamide;Ac-L-His-NHMe;
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-yl)-N-methylpropanamide
LEDER CNC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-histidine Methylamide
InChI formel InChI=1S/C9H14N4O2/c1-6(14)13-8(9(15)10-2)3-7-4-11-5-12-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.1117
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.