missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetyl-L-histidine Methylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-histidine Methylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O2/c1-6(14)13-8(9(15)10-2)3-7-4-11-5-12-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 210.1117 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?