Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-histidinmonohydrat
Produktkod. 15457019
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457019 1 g 1g
15467019 5 g 5g
15477019 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457019 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65657.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidin, en ny osmolyt i linsen hos atlantlax. En ektotermhomolog av den mänskliga förutsagda genen NAT16 kodar för histidin-N-acetyltransferas som är ansvarigt för syntesen av ±NŽ-acetylhistidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-acetylhistidin, en ny osmolyt i linsen hos atlantlax. En ektotermhomolog av den mänskliga förutsagda genen NAT16 kodar för histidin-N-acetyltransferas som är ±ansvarigt för NÎ-acetylhistidinsyntes.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39145-52-3
Molekylformel C8H13N3O4
Molekylvikt (g/mol) 215.209
MDL-nummer MFCD00149320
InChI-nyckel PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Synonym ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
PubChem CID 2724380
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-(lH-imidazol-5-yl)propansyra;hydrat
LEDER CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Smältpunkt 163°C
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.21 (197.09 Anhydrous)
Optisk rotation +47° (c=1 in Water)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.