Läs mer
N-acetyl-L-isoleucin, 98 %
Produktkod. 15482819
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482819 25 g 25g
15472819 5 g 5g
15492819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66771.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3077-46-1
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
MDL-nummer MFCD00066072
InChI-nyckel JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Synonym n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
PubChem CID 7036275
ChEBI CHEBI:21555
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-isoleucine
Färg Vitt
IUPAC-namn 2-acetamido-3-metylpentansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.