Läs mer
N-acetyl-L-isoleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7057272
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15472819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H66771.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3077-46-1
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
MDL-nummer MFCD00066072
InChI-nyckel JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Synonym n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
PubChem CID 7036275
ChEBI CHEBI:21555
LEDER CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-isoleucine
Färg Vitt
IUPAC-namn (2S,3S)-2-acetamido-3-metylpentansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.