Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-leucin, 99 %
Produktkod. 10235961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10235961 5 g Glasflaska 5g
10377181 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10235961 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 347010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1188-21-2 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188-21-2
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
MDL-nummer MFCD00065131
InChI-nyckel WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Synonym n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-4-metylpentansyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-leucine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Kvantitet 5 g
Specifik rotation − 24.50
Löslighetsinformation (5% in ethanol) Clear colorless
Formel vikt 173.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.