Läs mer
N-acetyl-L-(-)-leucin, TRC
Produktkod. 30316329
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30316329 5 g
1 options
Produktkod. 30316329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1850355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-Leucine
CAS 1188-21-2
Molekylformel C8 H15 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym L-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-leucine, (S)-2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-L-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-L-(-)-leucine, N-Acetylleucine, NSC 206316
InChI formel InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-4-metylpentansyra
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Formel vikt 173.1052