Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nalfa-Acetyl-L-lysin, 99+%
Produktkod. 10348080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348080 250 mg Glasflaska 250mg
10165000 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348080 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227632500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1946-82-3
Molekylformel C8H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00008233
InChI-nyckel VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-6-aminohexansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nα-Acetyl-L-lysine
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 256 °C till 258 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 4 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)4CH(NHCOCH3)CO2H
Kvantitet 250 mg
Specifik rotation +5.6
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
Formel vikt 188.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.