Läs mer
N-Acetyl-L-Lysine Amide Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30312712
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312712 100 mg
1 options
Produktkod. 30312712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA185550100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-Lysine Amide Hydrochloride
CAS 104584-11-4
Molekylformel C8H18ClN3O2
Kvantitet 100 mg
Synonym (2S)-2-(Acetylamino)-6-aminohexanamide Hydrochloride, (S)-2-(Acetylamino)-6-aminohexanamide Monohydrochloride, N-Acetyllysine Amide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H17N3O2.ClH/c1-6(12)11-7(8(10)13)4-2-3-5-9;/h7H,2-5,9H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-6-aminohexanamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 223.7
Formel vikt 223.1088