Läs mer
N-ε -Acetyl-L-lysin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453041 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453041 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11453041 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02150235.2
Används tillsammans med andra lysinanaloger. N-ε -Acetyl-L-lysin, MP Biomedicals (L-AcK) är en N-acetylerad R-kedjaα aminosyra som används för att differentiera och karakterisera olika aminoacylaser och regulator 2 (Sir2) enzymer/sirtuiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 692-04-6
Smältpunkt 247.1°C to 247.3°C (literature)
Molekylformel C8H16N2O3
MDL-nummer MFCD00002639
Kvantitet 250 mg
Synonym n-epsilon-acetyl-l-lysine, n6-acetyl-l-lysine, nepsilon-acetyl-l-lysine, n-epsilon-acetyllysine, h-lys ac-oh, n6-acetyllysine, s-6-acetamido-2-aminohexanoic acid, n 6-acetyl-l-lysine, n 6-acetyllysine, n epsilon-acetyl-l-lysine
Löslighetsinformation Soluble in 80% AcOH (5mg/mL, clear and colorless solution) and water.
InChI-nyckel DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
LEDER CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-6-acetamidohexansyra
Molekylvikt (g/mol) 188.23
PubChem CID 92832
ChEBI CHEBI:17752
Formel vikt 188.26
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver