Läs mer
N-acetyl-L-metionin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445737 5 g 5g
11455737 25 g 25g
11465737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24312.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65-82-7 | C7H13NO3S | 191.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-82-7
Molekylformel C7H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 191.25
MDL-nummer MFCD00064441
InChI-nyckel XUYPXLNMDZIRQH-LURJTMIESA-N
Synonym n-acetyl-l-methionine, n-acetylmethionine, acetyl-l-methionine, ac-met-oh, l-n-acetyl methionine, acetylmethionine, methionamine, methionine, n-acetyl-, l, thiomedon, l-methionine, n-acetyl
PubChem CID 448580
ChEBI CHEBI:21557
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-methionine
Smältpunkt 103°C to 107°C
Beilstein 1725552
Merck Index 14,96
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.25
Optisk rotation −21° (c=1.3 in Water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.