Läs mer
N-Acetyl-L-methionine-d3 (S-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-Methionine-D3 (S-methyl-D3) |
| CAS | 2714430-55-2 |
| Molekylformel | C7 D3 H10 N O3 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | N-Acetyl-L-methionine-d3, N-Acetyl-L-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 S)-2-Acetamido-4-(methyl-d3-sulfanyl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-acetamido-4-(trideuteriomethylsulfanyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.267 |
| Formel vikt | 194.08 g/mol |
| Visa mer |