Läs mer
N-acetyl-L-metionin-d3 (S-metyl-d3), CDN
Produktkod. 30326897
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326897 0.05 g
30313005 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30326897 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND76780.05G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-Methionine-D3 (S-methyl-D3)
CAS 2714430-55-2
Molekylformel C7 D3 H10 N O3 S
Kvantitet 0.05 g
Synonym N-Acetyl-L-methionine-d3, N-Acetyl-L-methionine-D3 (S-methyl-D3), (2 S)-2-Acetamido-4-(methyl-d3-sulfanyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1 S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2 S)-2-acetamido-4-(trideuteriometylsulfanyl)butansyra
Molekylvikt (g/mol) 194.267
Formel vikt 194,08 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet