Läs mer
N-acetyl-L-metionin, TRC
Produktkod. 30326399
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30326399 250 mg
1 options
Produktkod. 30326399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA186358250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Molekylformel C7 H13 N O3 S
Kvantitet 250 mg
Synonym L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-4-metylsulfanylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 191.248
Formel vikt 191.0616