Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 11440278
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440278 25 g 25g
11420278 1 g 1g
11430278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440278 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B23812.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207,23 g/mol
Det är en essentiell aminosyra som produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam. Det används som ett antidepressivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en essentiell aminosyra som produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam. Det används som ett antidepressivt medel.
Löslighet
Löslighet i metanol (nästan transparens). Löslig i aceton och etanol (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2018-61-3
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD00063158
InChI-nyckel CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-fenylpropansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-phenylalanine
Smältpunkt 166 °C till 170 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 207.23
Optisk rotation +40° (c=1 i metanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.